Key Documents
EX0274
Supelco
Specially Denatured Alcohol 3C
190 Proof
Sinonimo/i:
ethyl alcohol
About This Item
Codice UNSPSC:
12352104
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Concentrazione
190 proof in alcohol (denatured)
Temp. transizione
flash point 16 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Applicazioni
190 Proof
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
60.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
16 °C