Key Documents
BI0221
Sigma-Aldrich
Capping Reagent A THF/Lutidine/Acetic Anhydride (8/1/1)
Novabiochem®
Sinonimo/i:
dna
About This Item
Codice UNSPSC:
41116006
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Acetylations
reagent type: derivatization reagent
Temp. transizione
flash point 4 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Applicazioni
BI0221-0450 is packaged in 28/405 glass bottles
BI0221-0950 is packaged in 38/430 glass bottles
BI0221-0960 is packaged in 28/405 glass bottles
BI0221-2500 is packaged in 38/430 glass bottles
BI0221-4000 is packaged in 38/430 glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Novabiochem®
Risultati analitici
Assay (2,6-lutidine)9.0-11.0% v/vAssay (acetic anhydride)9.0-11.0% v/vAssay (tetrahydrofuran)79.0-81.0% v/vColor (APHA) at time of manufacture50APHA maxFormClear liquidWater (H2O)300ppm max
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
4 °C - closed cup