AP182R
Donkey Anti-Rabbit IgG Antibody, Rhodamine conjugate, Species Adsorbed
Chemicon®, from donkey
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
donkey
Livello qualitativo
Coniugato
TRITC conjugate
rhodamine conjugate
Forma dell’anticorpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rabbit
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunofluorescence: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
WAVELENGTH:
Absorption peak = 550nm, Emission peak = 570 nm.
Applicazioni
Secondary & Control Antibodies
Secondary Antibodies Adsorbed for Dual Labeling
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Stato fisico
RECONSTITUTION:
Reconstitute with 500 μL of sterile distilled water.
RHODAMINE/PROTEIN:
Approximately 0.52 (A550/A280)
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3