ABS455
Anti-IL-31 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Interleukin 31, IL-31
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, rat
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
human (immunogen homology)
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IL31(386653)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Developmental Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: 2.5 µg/mL of this antibody detected IL-31 in 15 µg of RAW264.7 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
RAW264.7 cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 2