ABN477
Anti-OTUD4 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
OTU domain-containing protein 4, HIV-1-induced protein HIN-1, OTUD4
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... OTUD4(54726)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence Analysis: 20 µg/mL from a representative lot detected OTUD4 in Daudi cells.
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected OTUD4 in 15 µg of Daudi cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Daudi cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 2