ABN308
Anti-DISC1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Disrupted in schizophrenia 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DISC1(27185)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry Analysis: A 1:2,000 dilution from a representative lot detected DISC1 in HeLa cells.
Western Blot Analysis: 2 µg/mL from a representative lot detected DISC1 in 10 µg/mL of SK-N-SH cell lysate and mouse brain tissue lysate.
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualità
Immunohistochemistry Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody lot detected DISC1 in human brain tissue.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Human brain tissue
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2