ABN1660-I
Anti-S-Opsin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
Unknown, polyclonal
PM
calculated mol wt 38.92 kDa
observed mol wt ~37 kDa
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat
Confezionamento
antibody small pack of 100 μg
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Sequenza dell’epitopo
C-terminal half
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rabbit ... Pun1sw(12057)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in NRL knockout mouse retina lysate
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected S-Opsin in NRL knockout mouse retina tissue lysate.
Tested Applications
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected S-Opsin in mouse retina tissue sections.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected S-Opsin in Mouse Eye tissue lysate.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1