ABN1000
Anti-MAGL Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Monoglyceride lipase, MGL, Monoacylglycerol lipase, MAGL
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MGLL(11343)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected MAGL in human hippocampus tissue (Mulder, J., et al. (2011). Brain. 134:1041-1060).
Neuroscience
Developmental Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected MAGL in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1