ABE1409
Anti-Lysine-Specific Demethylase 4C (JMJD2C)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Gene amplified in squamous cell carcinoma 1 protein, GASC-1 protein, JmjC domain-containing histone demethylation protein 3C, Jumonji domain-containing protein 2C, Jmjd2C
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KDM4C(23081)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected Lysine-Specific Demethylase 4C (JMJD2C) in human tonsil, human cervical cancer, and human liver cancer tissues.
Qualità
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Lysine-Specific Demethylase 4C (JMJD2C) in 10 µg of BALB/3T3 clone A31 nuclear extract.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash