AB9900
Anti-IDO Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
Indoleamine 2,3-dioxygenase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Ido1(15930)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
ELISA, direct and indirect: 1:2,000-1:10,000.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2