AB6020
Anti-MAP4 Antibody
from rabbit
Sinonimo/i:
microtubule-associated protein 4, cdc kinase, MAP-4
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, horse, mouse, rat
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
equine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAP4(4134)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry Analysis: 1:500 dilution from a previous lot detected MAP4 in HeLa, NIH/3T3, and A431 cells.
Qualità
Western blot Analysis: 0.05 µg/mL of this antibody detected MAP4 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Altre note
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1