AB22-2ML
Goat Anti-Human IgG Antibody, heavy and light chains
serum, Chemicon®
Sinonimo/i:
Goat Anti-Human IgG, Goat IgG Antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Final working dilutions must be determined by end user.
Secondary & Control Antibodies
Whole Immunoglobulin Secondary Antibodies
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2