AB2215
Anti-Interferon-β Antibody
serum, Chemicon®
Sinonimo/i:
Anti-IFB, Anti-IFF, Anti-IFN-beta, Anti-IFNB
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Ifnb1(15977)
Categorie correlate
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western blot (1:500) The antibody reacts with a 19kDa band coresponding to Mu-IFN-beta. Protocol below:
1. Put protein (approx 50ng) in blocking solution for 30-60 min RT
2. Add Primary antibody (1:500) to blocking solution
3. Agitate membrane for 60 min, RT
4. Wash 3X for 5min each with PBS-Tween
5. Add secondary antibody (1:1000) after diluting in PBS-Tween
6. Gentle agitation for 60min.
7. Wash 3X for 5min each with PBS-Tween
8. Develop with reaction kit of choice
Immunoprecipitation
Immunohistochemistry
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Inflammation & Immunology
Cytokines & Cytokine Receptors
Confezionamento
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1