Key Documents
9011S
Sigma-Aldrich
Human Specific–Ultra Sensitive Insulin
About This Item
Codice UNSPSC:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.84
Coniugato
125Iodine
Livello qualitativo
label
125Iodine labeled
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Descrizione generale
Radioactivity: <3 μCi
These iodinated hormonos are HPLC purified and prepared fresh monthly.
Applicazioni
Research Category
All
appropriate label hydrating buffer if kit replacement or assay buffer of choice
Stoccaggio e stabilità
2–8 °C
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2