8.53069
Boc-3,4-dehydro-Pro-OH
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Boc-3,4-dehydro-Pro-OH, N-α-t.-Boc-3,4-dehydro-L-proline
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥97% (TLC)
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C10H15NO4/c1-10(2,3)15-9(14)11-6-4-5-7(11)8(12)13/h4-5,7H,6H2,1-3H3,(H,12,13)/t7-/m0/s1
BMIGSRMSSCUMAZ-ZETCQYMHSA-N
Descrizione generale
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Linkage
Risultati analitici
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): -275.0 - -225.0 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 97 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 97 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
WGK 3