Key Documents
8.53010
Sigma-Aldrich
Boc-Glu(OBzl)-OH
(cryst) Novabiochem®
Sinonimo/i:
Boc-Glu(OBzl)-OH, N-α-t.-Boc-L-glutamic acid γ-benzyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H23NO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
337.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
Numero indice EU:
237-007-5
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥98% (TLC)
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
amide
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C17H23NO6/c1-17(2,3)24-16(22)18-13(15(20)21)9-10-14(19)23-11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3,(H,18,22)(H,20,21)/p-1/t13-/m0/s1
AJDUMMXHVCMISJ-ZDUSSCGKSA-M
Descrizione generale
Building block for introduction of glutamic acid amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Linkage
Replaces: 04-12-0025
Risultati analitici
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in AcOH): -6.5 - -4.5 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3