8.41817
Tri(o-tolyl)-phosphine
for synthesis
Sinonimo/i:
Tri(o-tolyl)-phosphine
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: ligand
P. eboll.
238 °C/15 hPa
Punto di fusione
124-127 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C21H21P/c1-16-10-4-7-13-19(16)22(20-14-8-5-11-17(20)2)21-15-9-6-12-18(21)3/h4-15H,1-3H3
COIOYMYWGDAQPM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Melting range (lower value): ≥ 124 °C
Melting range (upper value): ≤ 127 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3