Documenti
8.21710
Sigma-Aldrich
1-Bromononane
for synthesis
Sinonimo/i:
1-Bromononane, Nonyl bromide
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)8Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
Numero indice EU:
211-755-2
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
P. eboll.
201 °C/1013 hPa
Temp. transizione
flash point 90 °C
Densità
1.09 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C9H19Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h2-9H2,1H3
AYMUQTNXKPEMLM-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.087 - 1.091
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
90 °C - closed cup