Key Documents
8.21029
Sigma-Aldrich
Phthaloyl dichloride
for synthesis
Sinonimo/i:
Phthaloyl dichloride, Phthalic acid dichloride
About This Item
Formula condensata:
C6H4-1,2-(COCl)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
201-869-0
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Punto di fusione
16 °C
Temp. transizione
flash point >110 °C
Densità
1.41 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H4Cl2O2/c9-7(11)5-3-1-2-4-6(5)8(10)12/h1-4H
FYXKZNLBZKRYSS-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (argentometric): ≥ 95.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.402 - 1.408
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup