Key Documents
8.20956
Sigma-Aldrich
2,2,3,3,3-Pentafluoropropionic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
2,2,3,3,3-Pentafluoropropionic acid, Perfluoropropionic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3HF5O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
207-021-6
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
52 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Forma fisica
liquid
P. eboll.
96-97 °C/984 hPa
Densità
1.57 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C3HF5O2.Ag/c4-2(5,1(9)10)3(6,7)8;/h(H,9,10);/q;+1/p-1
XAYJXAUUXJTOSI-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.571 - 1.575
Colour (visual): colorless to yellowish to pink to brownish
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
CorrosionSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3