Key Documents
8.20391
Sigma-Aldrich
2,2-Diethoxypropane
for synthesis
Sinonimo/i:
2,2-Diethoxypropane, Acetone diethyl acetal
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C(OC2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
Numero indice EU:
204-808-6
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥94.0% (GC)
Forma fisica
liquid
P. eboll.
114 °C/1013 hPa
Temp. transizione
flash point 8 °C
Densità
0.83 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C7H16O2/c1-5-8-7(3,4)9-6-2/h5-6H2,1-4H3
FGQLGYBGTRHODR-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 94.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.828 - 0.831
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
46.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
8 °C