Key Documents
8.20321
Sigma-Aldrich
3-Chlorophenol
for synthesis
Sinonimo/i:
3-Chlorophenol
About This Item
Formula condensata:
3-(Cl)C6H4OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
203-582-6
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
1 hPa ( 44 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
>600 °C
Potenza
570 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.5 (20 °C, 27.7 g/L in H2O)
P. eboll.
216.8 °C/1013 hPa
Punto di fusione
31-34 °C
Temp. transizione
flash point 97 °C
Solubilità
27.7 g/L
Densità
1.27 g/cm3 at 45 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H5ClO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H
HORNXRXVQWOLPJ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 28 °C
Melting range (upper value): ≤ 35 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
248.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
120 °C - closed cup