Key Documents
8.18663
Sigma-Aldrich
5-Methyl-3-heptanone
for synthesis
Sinonimo/i:
5-Methyl-3-heptanone, Ethyl amyl ketone, Ethyl isoamyl ketone, Isoamyl ethyl ketone
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2COCH2CH(CH3)CH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
208-793-7
Tensione di vapore
2.7 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥94.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Potenza
3500 mg/kg LD50, oral (Rat)
>16000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
0.9-48 % (v/v)
P. eboll.
157-162 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-57 °C
Temp. transizione
flash point 43 °C
Solubilità
3 g/L
Densità
0.82 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H16O/c1-4-7(3)6-8(9)5-2/h7H,4-6H2,1-3H3
PSBKJPTZCVYXSD-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 94.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.820 - 0.823
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
111.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
44 °C - closed cup