Documenti
8.04778
Sigma-Aldrich
Ionone
for synthesis
Sinonimo/i:
Ionone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H20O
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.30
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
232-396-8
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.0013 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Potenza
4590 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. eboll.
237 °C/1013 hPa
Temp. transizione
flash point 117 °C
Densità
0.93 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C13H20O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h6-8,12H,5,9H2,1-4H3/b8-7+
UZFLPKAIBPNNCA-BQYQJAHWSA-N
Applicazioni
Ionone for synthesis. CAS 8013-90-9, molar mass 192.3 g/mol.
Risultati analitici
Sum α- und β – Isomers (GC): ≥ 90.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.929 - 0.935
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
242.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
117 °C