Key Documents
654085
Sigma-Aldrich
TTNPB
A synthetic stilbene analog of retinoic acid that acts as a potent retinoic acid receptor (RAR) agonist (EC₅₀ = 21 nM, 4.0 nM, and 2.4 nM for RARα, RARβ, and RARγ, respectively).
Sinonimo/i:
TTNPB, 4-[(E)-2-(5,6,7,8-Tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)-1-propenyl]benzoic Acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H28O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
348.48
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C24H28O2/c1-16(14-17-6-8-18(9-7-17)22(25)26)19-10-11-20-21(15-19)24(4,5)13-12-23(20,2)3/h6-11,14-15H,12-13H2,1-5H3,(H,25,26)/b16-14+
FOIVPCKZDPCJJY-JQIJEIRASA-N
Descrizione generale
A synthetic stilbene analog of retinoic acid that acts as a potent retinoic acid receptor (RAR) agonist (EC50 = 21 nM, 4.0 nM, and 2.4 nM for RARα, RARβ, and RARγ, respectively).
A synthetic stilbene analog of retinoic acid which acts as a potent retinoic acid receptor (RAR) agonist (EC50 = 21 nM, 4.0 nM, and 2.4 nM for RARα, RARβ and RARγ, respectively).
Attenzione
Toxicity: Carcinogenic / Teratogenic (D)
Altre note
Standeven, A.M., et al. 1996. Toxicol. Appl. Pharmacol. 138, 169.
Beard, R.L., et al. 1995. J.Med. Chem. 38, 2820.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3