Key Documents
64000WBF
Sigma-Aldrich
Midas® Water Bath Filters
for use with Midas® III-Plus Automated Stainer
Sinonimo/i:
filters
About This Item
Codice UNSPSC:
41103706
Compatibilità
for use with Midas® III-Plus Automated Stainer
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
MIDAS®
Note legali
MIDAS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany