569396
Staurosporine, Streptomyces sp.
InSolution, ≥97%, 1 mM solution, protein kinase inhibitor
Sinonimo/i:
InSolution Staurosporine, Streptomyces sp., PKA Inhibitor II, MLCK Inhibitor I
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−70°C
InChI
1S/C28H26N4O3/c1-28-26(34-3)17(29-2)12-20(35-28)31-18-10-6-4-8-14(18)22-23-16(13-30-27(23)33)21-15-9-5-7-11-19(15)32(28)25(21)24(22)31/h4-11,17,20,26,29H,12-13H2,1-3H3,(H,30,33)/t17-,20-,26-,28+/m1/s1
HKSZLNNOFSGOKW-FYTWVXJKSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
PKA
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Nishimura, H. and Simpson, I.A. 1994. Biochem. J.302, 271.
Bruno, S., et al. 1992. Cancer Res.52, 470.
Kiss, Z. and Deli, E. 1992. Biochem. J.288, 853.
Vitale, M.L., et al. 1992. Neuroscience51, 463.
Hoffman, R. and Newland, E.S. 1991. Cancer Chemotherap. Pharmacol.28, 102.
Oka, S., et al. 1986. Agric. Biol. Chem.50, 2723.
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - (Dimethylsulfoxide)
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - (Dimethylsulfoxide)