565725-M
SecinH3
A cell-permeable triazolo compound that acts as a Sec7 domain-binding, selective antagonist against cytohesin family small GEFs.
Sinonimo/i:
SecinH3, N-(4-(5-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-3-methoxy-1H-1,2,4-triazol-1-yl)phenyl)-2-(phenylthio)acetamide, Cytohesin Inhibitor I
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C24H20N4O4S/c1-30-24-26-23(16-7-12-20-21(13-16)32-15-31-20)28(27-24)18-10-8-17(9-11-18)25-22(29)14-33-19-5-3-2-4-6-19/h2-13H,14-15H2,1H3,(H,25,29)
QPGYAMIHXLCFTJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Cytohesin
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Fuss, B., et al. 2006. Nature444, 945.
WGK 1