5.33916
KIFC1 Inhibitor, AZ82
Sinonimo/i:
KIFC1 Inhibitor, AZ82, 5-Methyl-N-(( R)-1-oxo-1-(( R)-pyrrolidin-3-ylamino)-3-(6-(3-(trifluoromethoxy)phenyl)pyridin-3-yl)propan-2-yl)-4-propylthiophene-2-carboxamide, Tctex7 Inhibitor, Knsl2 Inhibitor, MT/KIFC1 Inhibitor, Bm4137 Inhibitor, HSET Inhibitor, Kinesi, 5-Methyl-N-((R)-1-oxo-1-((R)-pyrrolidin-3-ylamino)-3-(6-(3-(trifluoromethoxy)phenyl)pyridin-3-yl)propan-2-yl)-4-propylthiophene-2-carboxamide, Tctex7 Inhibitor, Knsl2 Inhibitor, MT/KIFC1 Inhibitor, Bm4137 Inhibitor, HSET Inhibitor, Kinesin F
About This Item
Saggio
≥96% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
MT/KIFC1
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3