517310
Anti-P-Glycoprotein Mouse mAb (C219)
liquid, clone C219, Calbiochem®
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
C219, monoclonal
Forma fisica
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
rat, hamster, human, mouse
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... ABCB1(5243)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Frozen Sections (5-10 µg/ml)
Immunoblotting (1-10 µg/ml, see application references, see comments)
Immunocytochemistry (see comments)
Immunoprecipitation (see comments)
Paraffin Sections (1-10 µg/ml)
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
Cell lines or frozen tissue, such as liver or colon
Altre note
Toth, K., et al. 1992. Am. J. Pathol. 140, 1009.
Schinkel, A.H., et al. 1991. Cancer Res. 51, 2628.
Chan, H.S.L., et al. 1988. Lab Invest. 59, 870.
WGK 1