Key Documents
4.90189
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
for synthesis
Sinonimo/i:
1-Ethyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H11F6N3O4S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
391.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Forma fisica
liquid
Potenza
50-300 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
-15 °C
Densità
1.52 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H11N2.C2F6NO4S2/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h4-6H,3H2,1-2H3;/q+1;-1
LRESCJAINPKJTO-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Purity (HPLC): ≥ 98.0 %
Identity (NMR): passes test
Halides (IC): ≤ 0.1 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1