444283
MMP-13 Inhibitor
The MMP-13 Inhibitor, also referenced under CAS 544678-85-5, controls the biological activity of MMP-13. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Sinonimo/i:
MMP-13 Inhibitor, Pyrimidine-4,6-dicarboxylic acid, bis-(4-fluoro-3-methyl-benzylamide)
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
light yellow
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C22H20F2N4O2/c1-13-7-15(3-5-17(13)23)10-25-21(29)19-9-20(28-12-27-19)22(30)26-11-16-4-6-18(24)14(2)8-16/h3-9,12H,10-11H2,1-2H3,(H,25,29)(H,26,30)
PYFRREJCFXFNRR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
MMP-13 activity
Confezionamento
Attenzione
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
WGK 1