347423
β-Glucuronidase Inhibitor
The β-Glucuronidase Inhibitor controls the biological activity of β-Glucuronidase.
Sinonimo/i:
β-Glucuronidase Inhibitor, 1-((6,8-Dimethyl-2-oxo-1,2-dihydroquinolin-3-yl)methyl)-3-(4-ethoxyphenyl)-1-(2-hydroxyethyl)thiourea
Saggio
≥99% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(N1)C(CN(C(NC2=CC=C(C=C2)OCC)=S)CCO)=CC3=C1C(C)=CC(C)=C3
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 2