204882
Complement C2, Human
Complement C2, Human, is a native, single chain glycoprotein present. C2 is cleaved by the activated C1s into C2a, the 63 kDa C-terminal fragment, and C2b, the 30 kDa N-terminal fragment.
Sinonimo/i:
C2 Protein
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Forma fisica
liquid
Attività specifica
≥4×105 C2H50 units/mg (>=70% of the C2 activity in normal human serum on a mg/mg basis)
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezze
C1, C3, C4, C5, IgG, IgA, IgM, albumin, Factor B, or hemopexin, trace
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−70°C