182516-M
Arp2/3 Complex Inhibitor II, CK-869
The Arp2/3 Complex Inhibitor II, CK-869 controls the biological activity of Arp2/3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinonimo/i:
Arp2/3 Complex Inhibitor II, CK-869, Actin Assembly Inhibitor XIV, 2-(3-Bromophenyl)-3-(2,4-dimethoxyphenyl)-1,3-thiazolidin-4-one, racemic, CK-0157869
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3
Contatta l'Assistenza Tecnica