Key Documents
1.46413
Millipore
Malachite Green Broth
Application: Selective enrichment of Pseudomonas aeruginosa
Packaging: 50 ml in 275 ml wide mouth bottle (6 bottles per box)
About This Item
Codice UNSPSC:
41106226
NACRES:
NA.74
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Caratteristiche
ready-to-use
pH
7.3 ( in H2O)
applicazioni
food and beverages
industrial qc
microbiology
Temperatura di conservazione
2-25°C
Compatibilità
Pseudomonas spp.
Descrizione generale
Application: Selective enrichment of Pseudomonas aeruginosa
Packaging: 50 ml in 275 ml wide mouth bottle (6 bottles per box)
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2