14-440-M
PKA Protein, Recombinant, 10 µg
Recombinant human full length PKA, catalytic subunit type alpha, untagged, for use in Kinase Assays.
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
expressed in BL21 DE3 cells
Nome Commerciale
Upstate®
Forma fisica
liquid
Attività specifica
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
8580 U/mg
Durata
1 yr
PM
Mw 40.7 kDa
Purificato mediante
chromatography
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
activity assay: suitable (kinase)
Solubilità
water: soluble
Numero d’accesso
(FUNCTION: SwissProt: P17612 # Phosphorylates a large number of substrates in the cytoplasm and the nucleus. )
NM_002730.3
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... PRKACA(46909581)
Descrizione generale
Product Source: Expressed in E.coli BL21 (DE3) pLysS cells Recombinant human full length PKA, catalytic subunit type alpha, untagged Protein kinase A (PKA) is a serine protein kinase and heterotetrameric holoenzyme that targets serine and threonine residues.
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Qualità
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1