Key Documents
1.08782
Supelco
Zinc
sticks
Sinonimo/i:
Zinc
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Zn
Numero CAS:
Peso molecolare:
65.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141750
Numero indice EU:
231-175-3
NACRES:
NA.21
Saggio
≥99.9% (complexometric)
Livello qualitativo
Forma fisica
sticks
Cationi in tracce
As: ≤0.00001%
Cd: ≤0.005%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.005%
Pb: ≤0.005%
Sn: ≤0.001%
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/Zn
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
sticks, triangular cross section about 8 mm for analysis EMSURE®
Risultati analitici
Assay (complexometric): ≥ 99.9 %
As (Arsenic): ≤ 0.00001 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
Pb (Lead): ≤ 0.005 %
Sn (Tin): ≤ 0.001 %
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3