Documenti
1.07605
Millipore
D(-)-Ribose
for biochemistry
Sinonimo/i:
D(-)-Ribose
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H10O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
Numero indice EU:
200-059-4
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
pH
7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Punto di fusione
90-95 °C
Densità
0.80 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
480 kg/m3
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-2-3(7)4(8)5(9)10-2/h2-9H,1H2
HMFHBZSHGGEWLO-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Identity (IR-spectrum): passes test
Spec. rotation (α 20/D; 2 %; water): -21.0 - -18.5 °
TLC-Test: passes test
Water: ≤ 0.5 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3