Documenti
1.07324
Millipore
Agar di soia triptico modificato - Terreno di coltura disidratato
NutriSelect® Prime, with polysorbate 80 and lecithin, according to EP, USP, JP, EN 17141, ISO 21149, powder, suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Agar MCT, Agar al digerito di soia e caseina con polisorbato 80 e lecitina (SCDLPA), Agar per Microbial Challenge Test (MCT)
About This Item
Codice UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
agenzia
EN 17141
ISO 21149
JP
USP
according to EP
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 500 g
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Prime
Condizioni di stoccaggio
protect from light (Keep tightly closed and dry)
tecniche
microbiological culture: suitable
Colore
beige
pH
7.1-7.5 (25 °C, 45.7 g/L in H2O)
Solubilità
45.7 g/L
applicazioni
microbiology
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
15-25°C
Compatibilità
aerobic bacteria (total)
Descrizione generale
L′agar soia triptico con polisorbato 80 e lecitina NutriSelect® prime conforme a EP, USP, JP, EN 17141, and ISO 21149 viene usato per il monitoraggio ambientale e la determinazione dell′efficienza di contenitori e superfici. La combinazione dei due peptoni, il digerito enzimatico di soia e caseina, è altamente nutritiva con l′apporto di azoto organico, aminoacidi e peptidi a catena lunga. Il cloruro di sodio presente in questo terreno complesso mantiene l′equilibrio osmotico mentre l′agar-agar è l′agente solidificante. Questo agar soia triptico modificato contiene lecitina e polisorbato 80 (noto anche come Tween® 80) per inattivare i disinfettanti residui durante le operazioni di campionamento. La lecitina neutralizza anche i composti di ammonio quaternario (QAC), il para-idrossibenzoati (parabeni) e i bis-biguanidi. Analogamente, il polisorbato 80 neutralizza i QAC, lo iodio, i parChlorhexidine diacetateabeni, i fenoli, l′esaclorofene e la formalina. L′agar soia triptico con lecitina e polisorbato 80 può essere usato per preparare piastre per usi diversi, come le piastre da contatto per il campionamento di superfici, le piastre per le tecniche di spatolamento in superficie e di campionamento dell′aria, la tecnica delle membrane filtranti e quella di inclusione in piastra.
Applicazioni
L′agar soia triptico con polisorbato 80 e lecitina NutriSelect® prime è idoneo all′isolamento e alla coltivazione di un ampio range di microrganismi che sopravvivono dopo il trattamento di superfici e materiali a mezzo di antisettici e per la conta e la ricerca dei batteri mesofili aerobi (test dei limiti microbici) nei prodotti cosmetici che contengono conservanti.
Caratteristiche e vantaggi
  • La gamma di prodotti NutriSelect® prime propone terreni di coltura in polvere di alta qualità e dai costi contenuti, tutti prodotti a partire da materie prime selezionate.
  • Standard normativi per l′industria del Food & Beverage e quella farmaceutica
  • CQ con test di promozione della crescita in conformità agli standard normativi (ISO, FDA-BAM, EP, USP) e CQ secondo l′accreditamento ISO 17025.
Risultati analitici
Aspetto (limpidezza): limpido
Aspetto (colore): giallastro-bruno
pH (25  °C): 7,1-7,5
Inoculo su terreno di riferimento (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)): 10-100
Inoculo su terreno di riferimento (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)): 10-100
Inoculo su terreno di riferimento (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012]): 10-100
Inoculo su terreno di riferimento (Streptococcus pyogenes ATCC 21059): 10-100
Inoculo su terreno di riferimento (Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026)): 10-100
Inoculo su terreno di riferimento (Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 (WDCM 00024)): 10-100
Inoculo su terreno di riferimento (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): 10-100
Inoculo su terreno di riferimento (Aspergillus brasiliensis (precedentemente A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)): 10-100
Conta delle colonie (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)):
Conta delle colonie (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)):
Conta delle colonie (Escherichia coli ATCC 8739 [WDCM 00012]):
Conta delle colonie (Streptococcus pyogenes ATCC 21059):
Conta delle colonie (Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026)):
Conta delle colonie (Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 (WDCM 00024)):
Conta delle colonie (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)):
Conta delle colonie (Aspergillus brasiliensis (precedentemente A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)):
Recupero su terreno del test (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): ≥ 70%
Recupero su terreno del test (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)): ≥ 70%
Recupero su terreno del test (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): ≥ 70%
Recupero su terreno del test (Streptococcus pyogenes ATCC 21059): ≥ 70%
Recupero su terreno del test (Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026)): ≥ 70%
Recupero su terreno del test (Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 (WDCM 00024)): ≥ 70%
Recupero su terreno del test (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): ≥ 70%
Recupero su terreno del test (Aspergillus brasiliensis (precedentemente A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)): ≥ 50%
Test per la capacità neutralizzante (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)): test superato
Test per la capacità neutralizzante (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): test superato
Incubazione: 24 ore; 30-35 °C; aerobica;
C.albicans e A. brasiliensis fino a 5 giorni.
Riferimento: agar sangue; per C.albicans e A. brasiliensis agar destrosio sabouraud 2%; per il test per la capacità neutralizzante agar soia triptico.
Nota a piè di pagina
In base alle tue esigenze, puoi scegliere tra due tipologie di terreni di coltura: i terreni granulari GranuCult®, di grado superiore, e i terreni in polvere NutriSelect® che assicurano un rapporto costi/benefici vantaggioso.
La designazione Basic, Plus o Prime viene aggiunta per indicare il livello di esame cui il prodotto viene sottoposto durante il controllo della qualità, da un esame di base per la tipologia Basic, al CQ standard dei prodotti Plus, fino all′esame estremamente approfondito della qualità Prime, a vantaggio di una piena conformità normativa.
Note legali
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available