1.05694
Lithium sulfate monohydrate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Lithium sulfate monohydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. Ph. Eur.
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.0% dry basis (alkalimetric)
Forma fisica
solid
Potenza
613 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezze
≤0.01% Insoluble matter
Perdita
13.0-15.0% loss on drying, 150 °C
pH
4.5-6.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
120 °C
Solubilità
340 g/L
Densità
2.05 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
940 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.002%
nitrate (NO3-): ≤0.001%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/2Li.H2O4S.H2O/c;;1-5(2,3)4;/h;;(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+1;;/p-2
RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L
Risultati analitici
Insoluble matter: ≤ 0.01 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Nitrate (NO₃): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.05 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Loss on drying (150 °C): 13.0 - 15.0 %
Corresponds to ACS,Reag. Ph Eur
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1