Key Documents
1.04092
Supelco
Glicerolo
Sinonimo/i:
1,2,3-Propantriolo, Glicerina
About This Item
Formula condensata:
HOCH2CH(OH)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
92.09
Beilstein:
635685
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
50161901
Densità del vapore
3.1 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
698 °F
tecniche
electrophoresis: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.474 (lit.)
pH
~5 (20 °C, 100 g/L)
P. eboll.
182 °C/20 mmHg (lit.)
Punto di fusione
20 °C (lit.)
Densità
1.25 g/mL (lit.)
Stringa SMILE
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Glicerolo Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Supelco
GX0185
Glicerolo
Glicerolo BioXtra, &#8805;99% (GC)
Sigma-Aldrich
G6279
Glicerolo
B Tenderis et al.
International journal of food microbiology, 321, 108560-108560 (2020-02-23)
Foodborne illnesses affect the health of consumers worldwide, and thus searching for potential antimicrobial agents against foodborne pathogens is given an increased focus. This research evaluated the influence of sodium lactate (SL), encapsulated (e) and unencapsulated (u) polyphosphates (PP; sodium