05-1134
Anti-Fibroblast Growth Factor Receptor 1 Antibody, clone VBS1
clone VBS1, from mouse
Sinonimo/i:
CD331 antigen, Fms-like tyrosine kinase 2, basic fibroblast growth factor receptor 1, fibroblast growth factor receptor 1, fms-related tyrosine kinase 2, heparin-binding growth factor receptor, hydroxyaryl-protein kinase, soluble FGFR1 variant 1, soluble
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
VBS1, monoclonal
Reattività contro le specie
human, bovine, rat, chicken, mouse
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgM
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FGF22(27006)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Growth Factors & Receptors
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.78 µg/mL of this antibody detected Fibroblast Growth Factor Receptor 1 in 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
NIH/3T3 cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2