04-1552
Anti-TLS Antibody, clone 1FU-1D2
ascites fluid, clone 1FU-1D2, from mouse
Sinonimo/i:
75 kDa DNA-pairing protein, FUS-CHOP fusion protein, FUS-CHOP protein fusion, Fusion gene in myxoid liposarcoma, Oncogene FUS, Oncogene TLS, Translocated in liposarcoma protein, fus-like protein, fus/tls-chop oncogene, fusion (involved in t(12, 16) in ma
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1FU-1D2, monoclonal
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FUS(2521)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
1:500 dilution from a representative lot detected TLS in C2C12 cells.
Epigenetics & Nuclear Function
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
Transcription Factors
Qualità
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected TLS on 10 µg of HepG2 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Risultati analitici
HepG2 cell lysate