Key Documents
A-203
Supelco
Acetaldehyde-2,4-DNPH
certified reference material, vial of 100 mg, Cerilliant®
Sinonimo/i:
Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
About This Item
Formula condensata:
CH3CH=NNHC6H3(NO2)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
vial of 100 mg
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Punto di fusione
165-168 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
C\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H8N4O4/c1-2-9-10-7-4-3-6(11(13)14)5-8(7)12(15)16/h2-5,10H,1H3/b9-2+
ONBOQRNOMHHDFB-XNWCZRBMSA-N
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3