Key Documents
872120C
Avanti
18:1 PE-N-16:0
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-palmitoyl (ammonium salt)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C57H111N2O9P
Numero CAS:
Peso molecolare:
999.47
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
99% (TLC)
Forma fisica
chloroform solution
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (872120C-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (872120C-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Concentrazione
10 mg/mL (872120C-10MG)
5 mg/mL (872120C-5MG)
Tipo di lipide
bioactive lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]P(OCCNC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)=O.[NH4+]
Categorie correlate
Confezionamento
5ML Clear Glass Sealed Ampule (872120C-10MG)
5ML Clear Glass Sealed Ampule (872120C-5MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Liver,Kidney, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3