858143C
Avanti
18:1 Lyso PS
1-oleoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt), chloroform
Sinonimo/i:
1-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt); PS(18:1(9Z)/0:0); 18:1 LPS; C18:1 LPS; 110726
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99% (LPS; may contain up to 15% of the 2-LPS isomer, TLC)
Forma fisica
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (858143C-10mg)
pkg of 1 × 1 mL (858143C-5mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (858143C-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 858143C
Concentrazione
10 mg/mL (858143C-10mg)
10 mg/mL (858143C-25mg)
5 mg/mL (858143C-5mg)
Tipo di lipide
cardiolipins
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)([H])COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Liver,Kidney, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash