850406P
Avanti
4ME 16:0 PA
1,2-diphytanoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), powder
Sinonimo/i:
1,2-di-(3,7,11,15-tetramethylhexadecanoyl)-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt); PA(16:0(3me,7me,11me,15me)/16:0(3me,7me,11me,15me))
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 25 mg (850406P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Polar Lipids 850406P
Tipo di lipide
omega FAs
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(O)=O)(OC(CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)=O)COC(CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)=O.[Na+]
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- as a phospholipid standard to quantify phosphatidic acid in plant samples using mass spectrometry analysis
- as a component in symmetric/ asymmetric lipid bilayer for biophysical studies
- to prepare lipid bilayers