Z743199
Julabo® bath test tube racks
to fit 90 test tubes, diam. 12 mm (13 mm), stainless steel
Sinonimo/i:
tube holder
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Julabo 8970345
Parametri
100 °C max. temp.
Diametro
12 mm (13 mm)
Categorie correlate
Note legali
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)