Z742366
2MAG MIXcontrol MTP control device
AC/DC input 100-240 V, UK plug
Sinonimo/i:
control unit, power bank, power unit
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel housing
stainless steel plate
Caratteristiche
4 step power setting (25/50/75/100%)
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
2mag 90250
Parametri
0-40 °C temp. limit
100-2000 rpm speed
Largh. × prof. × alt.
200 mm × 155 mm × 38 mm
Dimensioni della piastra × Largh. × Lungh.
× 200 mm × 120 mm, no of position= 66
Peso
~1.4 kg
Categorie correlate
Descrizione generale
Clear digital display for speed- and power settings, SoftStart for reliable centering and safe accelerating of the stirring bar.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)